Learn More
(Etoxioxidofosfanil)formiato de disodio, Mikromol™
Descripción
(Etoxioxidofosfanil)formiato de disodio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Disodium (ethoxyoxydophosphanyl)formate |
| CAS | 55920-24-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Disodium (ethoxyoxydophosphanyl)formate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C3 H5 O5 P . 2 Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Phosphinecarboxylic acid, 1-ethoxy-1-hydroxy-, 1-oxide, sodium salt (1:2), Phosphinecarboxylic acid, ethoxyhydroxy-, oxide, disodium salt (9CI), Disodium (Ethoxyoxydophosphanyl)formate, Foscarnet Sodium Hexahydrate Imp. B (EP), Foscarnet Imp. B (EP), Foscarnet Related Compound B as Disodium Salt, Foscarnet Sodium Hexahydrate Impurity B as Disodium Salt, Foscarnet Impurity B as Disodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7O5P.2Na/c1-2-8-9(6,7)3(4)5;;/h2H2,1H3,(H,4,5)(H,6,7);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].CCOP(=O)([O-])C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | disodio;[etoxi(óxido)fosforil]formiato |
| Mostrar más |