Learn More
Fosfato de deuterio disódico, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Disodium Phosphate-D1 |
| CAS | 107632-22-4 |
| Fórmula molecular | 2 Na . D O4 P |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Phosphoric acid-d, disodium salt (9 CI), Disodium phosphate-d (7 CI), Disodium Deuterium Phosphate, Disodium Phosphate-D1, Phosphoric acid-d disodium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/2 Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i/hD |
| SMILES | [Na+].[Na+].[2 H]OP(=O)([O-])[O-] |
| Nombre IUPAC | fosfato disódico;deuterio |
| Peso molecular (g/mol) | 142.965 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.9471 g/mol |
| Mostrar más |