Learn More
Citrato disódico, TRC
Código de producto. 30382852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30382852 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30382852 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD494163250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Disodium Citrate
CAS 144-33-2
Fórmula molecular C6H6Na2O7
Cantidad 250 mg
Sinónimo Alkacitron, Citralka, Disodium Citrate, Disodium Hydrogen Citrate, Disodium Monohydrogen Citrate, Monobasic Sodium Citrate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O7.2Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;/q;2*+1/p-2
SMILES OC(C(CC(O[Na])=O)(CC(O[Na])=O)O)=O
Peso molecular (g/mol) 236.09
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.