Learn More
Cromotropato disódico dihidrato (grado técnico), TRC
Código de producto. 30373833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30373833 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30373833 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD494918250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disodium Chromotropate Dihydrate (Technical Grade)
CAS 5808-22-0
Fórmula molecular C10H6Na2O8S2 . 2H2O
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
SMILES O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC disodio;4,5-dihidroxinaftaleno-2,7-disulfonato;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 400.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.9511