Learn More
Antraquinona-2,6-disulfonato dissódico, TRC
Código de producto. 30369468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30369468 2.5 g 2.50 g
30385109 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30369468 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4936482.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 853-68-9
Fórmula molecular C14H6Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 412.29
Sinónimo AQS, Anthraquinone-2,6-disulfonic Acid Disodium Salt, Disodium 9,10-Anthraquinone-2,6-disulfonate, Disodium 9,10-Dioxoanthracene-2,6-disulfonate, Disodium Anthraquinone-2,6-disulfonate, Sodium Anthraquinone-2,6-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2C(=O)c3cc(ccc3C(=O)c2c1)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disodium Anthraquinone-2,6-disulfonate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8O8S2.2Na/c15-13-9-3-1-7(23(17,18)19)5-11(9)14(16)10-4-2-8(6-12(10)13)24(20,21)22;;/h1-6H,(H,17,18,19)(H,20,21,22);;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.9299