Learn More
KGW Isotherm™ Vasos Dewar con forma de placa, cubierta de aluminio
Código de producto. 10323241
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
80 ml
120 ml
Diámetro exterior (métrico):
80-90 mm
95-110 mm
Altura (métrico):
75 mm
90 mm
Modelo:
SCH 6 CAL, Completamente plateado
SCH 9 CAL, Completamente plateado
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) Modelo unitSize
10323241 80 ml 80-90 mm 75 mm SCH 6 CAL, Completamente plateado cada uno
10179600 120 ml 95-110 mm 90 mm SCH 9 CAL, Completamente plateado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10323241 Proveedor KGW Isotherm™ N.º de proveedor 1191
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vasos Dewar fiables y económicos según DIN EN ISO 16496. Los vasos Dewar con forma de placa KGW-Isotherm con cubierta de aluminio combinan un vaso Dewer de placa de vidrio en una carcasa protectora de estuco de aluminio para un fácil manejo Las tapas se v
  • Fabricado en vidrio borosilicato de acuerdo con la ISO 3585
  • Cubierta de aluminio estructurado: antimagnético e inoxidable
  • Completamente plateado
  • Aplicaciones:
    • temperatura de matraces de fondo redondo
    • enfriamiento de muestras pequeñas
    • adecuado como un baño caliente o frío
    • apto para agitador magnético
  • Características químicas:
    • Resistencia hidrolítica: según la ISO 719 (98 °C)
    • Resistencia hidrolítica: según la ISO 720 (121 °C)
    • Resistencia al ácido: según la ISO 1776
    • Resistencia alcalina: según la ISO 695-A2
  • Intervalo de temperatura:
    • Recarga de vidrio de – 200 °C a + 150 °C, por un reve periodo 200 °C
    • Carcasa con caucho de montaje y tampón Latizell de – 10 °C a + 60 °C
Especificaciones
Color Plata
Diámetro interior de la boca (métrico) 67 mm
Diámetro exterior (métrico) 80-90 mm
Para utilizar con (aplicación) Templar, enfriar, calentar, revolver
Altura interior (métrico) 40 mm
Altura (métrico) 75 mm
Modelo SCH 6 CAL, Completamente plateado
Material de base Aluminio
Capacidad (métrico) 80 ml
Material Vidrio de borosilicato