Learn More
Agencinox™ Placa, fondo plano, con boquilla y asa
Código de producto. 15822557
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15822557 4500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15822557 Proveedor Agencinox™ N.º de proveedor 325A
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Placa de acero inoxidable, multiusos, redonda para una amplia gama de usos.
  • Con boquilla y asa
  • Buena resistencia química
  • Muy buena resistencia térmica
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 4500 mL
Material Acero inoxidable
Tipo Placa
Altura (métrico) 120 mm
Diámetro (métrico) 250 mm