Learn More
Disecoctil ftalato, TRC
Código de producto. 30012868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012868 100 mg 100 miligramos
30007106 500 mg 500 miligramos
17944535 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012868 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD429513100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131-15-7
Fórmula molecular C24H38O4
Peso molecular (g/mol) 390.56
SMILES CCCCCCC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OC(C)CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disecoctyl Phthalate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H38O4/c1-5-7-9-11-15-19(3)27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20(4)16-12-10-8-6-2/h13-14,17-20H,5-12,15-16H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.277