Descripción
Características principales:
- Fabricado con acero inoxidable 316 l.
- El diseño GMP permite una limpieza fácil
- El mango de bayoneta permite un funcionamiento sencillo y puede ser se desconecta rápidamente para que el tomamuestras se desmonte en segundos
- Las fundas de sellado permiten vaciar un bolsillo a la vez, solo tienes que sujetarlo para cubrir los bolsillos que no quieres vaciar
- Los tomamuestras se suministran con puntas puntiagudas de serie para permitir que penetre en el producto, también se ofrecen puntas redondeadas.
Funcionamiento:
- Inserte el tomamuestras en el producto, asegurándose de que los bolsillos estén cerrados.
- A la profundidad requerida, gire el mango para exponer los bolsillos de recogida, el producto fluirá hacia los bolsillos de recogida.
- Gire el asa para cerrar los bolsillos y retirar el tomamuestras.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tomamuestras Multinivel Discreto |
| Material | Acero inoxidable (316) (exterior), PTFE (núcleo) |
| Capacidad (métrico) | 20 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Tomar muestras discretas de polvos y gránulos que fluyen libremente |
| Longitud (métrico) | 900 mm |