Learn More
B Braun™ Llave de 3 vías Discofix™
Código de producto. 17534546
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17534546 Azul paquete de 50
1 options
Código de producto. 17534546 Proveedor B Braun™ N.º de proveedor 4095111
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El bloqueo gira tanto axial como radialmente para una conexión rápida y segura. La llave de paso de 3 vías B Braun™ Discofix™ es adecuada para todos los sistemas de infusión de presión actual.
Sistema de llave de paso para terapia de infusión y monitorización
  • Adecuado para todos los sistemas de infusión de presión actual
  • Canales continuos de flujo recto para una monitorización precisa de la presión
  • El bloqueo giratorio se mueve tanto axialmente como radialmente para una conexión rápida y segura
Especificaciones
Color Azul
Para utilizar con (aplicación) Terapia de infusión y monitorización
Tipo de producto Válvula