Learn More
BRAND™ Válvulas de descarga para dispensadores de parte superior de frascos Dispensette™ S
Código de producto. 15663977 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Dispensette Análisis de trazas S Pt-Ir
Dispensette Análisis de trazas S Ta
Dispensette S ≥ 25 ml
Dispensette S ≤ 10 ml
Dispensette S Orgánico, 25, 50, 100 ml
Dispensette S Orgánico, 5 y 10 ml
Dispensette S, 1 y 2 ml
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
No esterilizable en autoclave
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Esterilizables en autoclave unitSize
15663977 Dispensette S Orgánico, 25, 50, 100 ml Esterilizable en autoclave cada uno
15643977 Dispensette S ≤ 10 ml Esterilizable en autoclave cada uno
15523583 Dispensette S ≥ 25 ml Esterilizable en autoclave cada uno
15653977 Dispensette S Orgánico, 5 y 10 ml Esterilizable en autoclave cada uno
15673977 Dispensette Análisis de trazas S Pt-Ir No esterilizable en autoclave cada uno
15683977 Dispensette Análisis de trazas S Ta No esterilizable en autoclave cada uno
15603987 Dispensette S, 1 y 2 ml Esterilizable en autoclave cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15663977 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 6730
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Válvulas para dispensador Dispensette™ S/S Organic/S Trace Analysis
  • Las válvulas de descarga están fabricadas con componentes de PFA/Boro 3.3/cerámica. La válvula de descarga Dispensette™ S tiene un resorte de válvula de platino-iridio; la válvula de descarga Dispensette™ S Organic tiene un resorte de válvula de tántalo.
  • Las válvulas de descarga para el análisis Dispensette™ S Trace están disponibles con un resorte de válvula de platino-iridio o de tántalo para aplicaciones específicas (por ejemplo, válvula Pt-ir para dispensar HF). Disponible en dos o tres tamaños: uno para los modelos de 1 ml y 2 ml; uno para los modelos de5 ml y10 ml; uno para los modelos de 25 ml, 50 ml y 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Válvula de descarga
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Translúcido
Material ETFE, Vidrio de borosilicato, Cerámica
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de líquido
Para utilizar con (equipo) Dispensette S Orgánico, 25, 50, 100 ml
Incluye Válvula de descarga solamente