Learn More
BRAND™ Tubos de descarga para dispensadores de frascos Dispensette™ S
Código de producto. 15603997 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Sin válvula de recirculación
Válvula de recirculación
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
15603997 Sin válvula de recirculación cada uno
15549724 Válvula de recirculación cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15603997 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 708012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.30€
    14.97€ / paquete de 1
    Ahorro 1.33€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Para su uso con dispensadores para la parte superior de frascos Dispensette S.
  • Punta fina
  • Volumen: 5 y 10 ml
  • Disponible con o sin válvula de recirculación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de descarga
Volumen (métrico) 5 y 10 ml
Para utilizar con (equipo) Dispensadores digitales para la parte superior de frascos Dispensette S
Incluye Sin válvula de recirculación
Tipo de punta Punta fina