Learn More
BRAND™ Tubos de descarga para Dispensette™ Dispensadores de tapa de botella S con válvulas estándar
Código de producto. 15458023 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Dispensette Análisis de trazas S, platino-iridio
Dispensette Análisis de trazas S, tantalio
Dispensette S Orgánico, volúmenes nominales 25, 50 y 10 mL
Dispensette S Orgánico, volúmenes nominales 25, 50 y 100 mL
Dispensette S Orgánico, volúmenes nominales 5 y 10 mL
Dispensette S, volúmenes nominales 25, 50 y 100 ml
Dispensette S, volúmenes nominales 5 y 10 ml
Dispensette Volúmenes nominales S, 25, 50 y 100 mL
Dispensette Volúmenes nominales de S, 1, 2, 5 y 10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15458023 Dispensette Volúmenes nominales de S, 1, 2, 5 y 10 mL cada uno
15468023 Dispensette S, volúmenes nominales 5 y 10 ml cada uno
15478023 Dispensette Volúmenes nominales S, 25, 50 y 100 mL cada uno
15488023 Dispensette S, volúmenes nominales 25, 50 y 100 ml cada uno
15498023 Dispensette S Orgánico, volúmenes nominales 5 y 10 mL cada uno
15408033 Dispensette S Orgánico, volúmenes nominales 25, 50 y 100 mL cada uno
15428033 Dispensette S Orgánico, volúmenes nominales 25, 50 y 10 mL cada uno
15438033 Dispensette Análisis de trazas S, platino-iridio cada uno
15448033 Dispensette Análisis de trazas S, tantalio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15458023 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 708002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.80€
    14.97€ / paquete de 1
    Ahorro 0.83€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de descarga a medida Dispensette™ Fabricado en 2016 y posteriormente
  • Los tubos de descarga están disponibles en dos tamaños: Para instrumentos con capacidad nominal de 1 ml, 2 ml, 5 ml y 10 ml; y para instrumentos con capacidad nominal de 25 ml, 50 ml y 100 ml
  • Elija entre modelos de punta estándar y fina
  • Dispensette™ Los dispensadores S tienen borde rojo
  • Dispensette™ Los dispensadores orgánicos S tienen borde amarillo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de descarga
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Rojo/blanco
Material ETFE, Politetrafluoroetileno (PTFE), Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de líquido
Para utilizar con (equipo) Dispensette Volúmenes nominales de S, 1, 2, 5 y 10 mL
Incluye Tubo de descarga, tapón de seguridad