Learn More
BRAND™ Punta de descarga para buretas automáticas
Código de producto. 11603199 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.° por paquete:
10 Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. N.° por paquete Tamaño de la unidad
11603199 10 Pk. paquete de 10
1 options
Código de producto. 11603199 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 11505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    101.50€ / paquete de 10
    Ahorro 5.50€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Patrón del Dr. Schilling
  • Punta de descarga de vidrio
  • Dr. Patrón de Dr. Schilling
  • Incluye tubos de silicona
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Color Transparente
    Para utilizar con (equipo) Bureta automática
    Material De vidrio
    N.° por paquete 10 Pk.
    Tipo Punta de descarga