Learn More
Buerkle™ Manguera de descarga con válvula de cierre para PumpMaster para líquidos petroquímicos
Tienda Bürkle ProductosDescripción
Con una longitud de 1,5 m y una válvula de cierre integrada en el extremo, permite dispensar de forma cómoda y segura aceites minerales, diésel u otros líquidos petroquímicos no inflamables directamente desde el bidón. Su construcción robusta garantiza que la manguera mantenga su forma estable incluso con un uso frecuente y garantiza una transferencia segura sin fugas.
- Manguera de descarga de 1,5 m de largo con válvula integrada, especialmente diseñada para PumpMaster para líquidos petroquímicos
- A prueba de errores: codificado por colores (azul) para que coincida con el tipo de bomba
- Fácil de instalar en la bomba PumpMaster
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Material (sello) | NBR |
| Propiedades de resistencia | Líquidos petroquímicos |
| Tipo | Manguera de descarga |