Learn More
BD Jeringa de dos piezas Luer-slip excéntrica Discardit™
Descripción
- Estéril
- De un solo uso
- Jeringa de dos piezas
- Luer-Slip
- Desechables
- Transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Plástico |
| Color | Transparente |
| Incluye | Sin aguja |
| Sin látex | Sí |
| Tipo de producto | Jeringa excéntrica con Luer-Slip de 2 piezas |
| Desechables | Un solo uso |
| Graduaciones | 0,2 mL |
| Cantidad | 100/paq. |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Tipo de conexión | Luer Slip excéntrico |
| Mostrar más |