Learn More
SCAT™ Juego de sensores de disco
Código de producto. 18646498 Tienda SCAT Europe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Lámpara de señalización UE/RU/EE. UU., soporte magnético, cable (3 m), cierre de velcro (2 m), estado lleno
Lámpara de señalización UE/RU/EE. UU., soporte magnético, cable (3 m), cierre de velcro (2 m), estado vacío
Lámpara de señalización, soporte magnético, cable (3 m)
Set de sensores discales, lámpara de señalización, estado lleno
Set de sensores discales, lámpara de señalización, estado vacío
Tamaño de la unidad:
1 hoja
1 set
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
18646498 Lámpara de señalización UE/RU/EE. UU., soporte magnético, cable (3 m), cierre de velcro (2 m), estado vacío 1 set
17947450 Set de sensores discales, lámpara de señalización, estado vacío 1 set
17927450 Set de sensores discales, lámpara de señalización, estado lleno 1 set
18606468 Lámpara de señalización, soporte magnético, cable (3 m) 1 hoja
18616468 Lámpara de señalización UE/RU/EE. UU., soporte magnético, cable (3 m), cierre de velcro (2 m), estado lleno 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 18646498 Proveedor SCAT™ N.º de proveedor 108336T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.00€
    404.98€ / 1 sets
    Ahorro 67.02€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
El juego de sensores de disco es una solución ideal contra el desbordamiento de contenedores. El sensor detecta líquidos a través de vidrio o plástico, sin contacto con el contenido del recipiente. Simplemente colóquelo a la altura deseada: recibirá una advertencia óptica/visual cuando se alcance el nivel crítico.
  • Lámpara de señalización - UE / Reino Unido / EE. UU., para control de nivel, señal visual (intermitente) cuando se alcanza el nivel
  • Soporte magnético para fijación individual
  • Sensor de disco, alarma visual en estado completo
  • Cable de señal de 3 m
  • Cierre de velcro de 2 m para sensor de disco
  • Incluye fuente de alimentación: enchufe UE/RU/EE. UU. de 24 V CC
Specifications
Certificaciones/conformidad EC
Incluye Lámpara de señalización UE/RU/EE. UU., soporte magnético, cable (3 m), cierre de velcro (2 m), estado vacío
Para utilizar con (equipo) Contenedor de eliminación
Tipo de producto Lámpara de señal