Descripción
- Lámpara de señalización - UE / Reino Unido / EE. UU., para control de nivel, señal visual (intermitente) cuando se alcanza el nivel
- Soporte magnético para fijación individual
- Sensor de disco, alarma visual en estado completo
- Cable de señal de 3 m
- Cierre de velcro de 2 m para sensor de disco
- Incluye fuente de alimentación: enchufe UE/RU/EE. UU. de 24 V CC
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EC |
| Incluye | Set de sensores discales, lámpara de señalización, estado vacío |
| Para utilizar con (aplicación) | Señal visual en estado vacío |
| Para utilizar con (equipo) | SCAT Cajas de señales T1 y T5 |
| Tipo de montaje | Soporte magnético |
| Tipo de producto | Sensor de disco |