Learn More
VELP Scientifica Disco 1 para cápsulas para muestreador automático
Código de producto. 30003202 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Disco de muestreador automático ​
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
30003202 Disco de muestreador automático ​ cada uno
1 options
Código de producto. 30003202 Proveedor VELP Scientifica N.º de proveedor A00000420
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Disco de 30 posiciones para cápsulas para muestras líquidas o semisólidas (ampliable con un disco adicional A00000420 - hasta 59 muestras).
  • Disco adicional de 30 posiciones para cápsulas, para muestras líquidas o semisólidas
  • Adecuado para el analizador de carbono/nitrógeno CN 802
  • El VELP C/N cuenta con una eficiencia excepcional, lo que permite el mayor rendimiento de muestras. Esto es posible gracias al automuestreador electrónico, capaz de procesar hasta 117 muestras a la vez (117 muestras a la vez).
Especificaciones
Tipo Disco de muestreador automático ​