Learn More
Disalicilimida, TRC
Código de producto. 30388037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30388037 1 g -
30370628 100 mg 100 miligramos
30371413 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388037 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4933051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1972-71-0
Fórmula molecular C14 H11 N O4
Peso molecular (g/mol) 257.2414
Sinónimo Benzamide, 2-hydroxy-N-(2-hydroxybenzoyl)-, Dibenzamide, 2,2'-dihydroxy- (6CI), Disalicylamide (7CI,8CI), 2-Hydroxy-N-(2-hydroxybenzoyl)benzamide, 2,2'-Dihydroxydibenzamide, 2-Hydroxy-N-[(2-hydroxyphenyl)carbonyl]benzamide, Disalicylimide, N-Salicyloylsalicylamide, Salicylimide, Deferasirox Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 2-hidroxi-N-(2-hidroxibenzoilo)benzamida
SMILES Oc1ccccc1C(=O)NC(=O)c2ccccc2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disalicylamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11NO4/c16-11-7-3-1-5-9(11)13(18)15-14(19)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,16-17H,(H,15,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.0688
Porcentaje de pureza >95%