Learn More
Disaliciluro, Mikromol
Código de producto. 30461091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30461091 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30461091 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0133.290025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Disaliciluro, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disalicylide
CAS 486-58-8
Nombres de analitos o componentes Disalicylide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H8 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Disalicylide (6CI), Benzoic acid, 2-hydroxy-, bimol. cyclic ester, Salicylic acid, bimol. cyclic ester
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8O4/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)17-14(16)10-6-2-4-8-12(10)18-13/h1-8H
Tipo de solución Neat
SMILES O=C1Oc2ccccc2C(=O)Oc3ccccc13
Nombre IUPAC benzo[c][1,5]benzodioxocina-6,12-diona
Peso molecular (g/mol) 240.2109
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0423 g/mol