Learn More
Disalicilamida, Mikromol™
Descripción
Disalicilamida, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Disalicylamide |
| CAS | 1972-71-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Disalicylamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H11 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | delta1-Adrenosterone, Benzamide, 2-hydroxy-N-(2-hydroxybenzoyl)-, Dibenzamide, 2,2'-dihydroxy- (6CI), Disalicylamide (7CI,8CI), 2,2'-Dihydroxydibenzamide, 2-Hydroxy-N-(2-hydroxybenzoyl)benzamide, Disalicylimide, N-Salicyloylsalicylamide |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | Oc1ccccc1C(=O)NC(=O)c2ccccc2O |
| Peso molecular (g/mol) | 257.25 |
| Mostrar más |