Learn More
Disalicilamida, Mikromol™
Código de producto. 30051290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051290 100 mg 100 miligramos
30050802 25 mg 25 miligramos
30461996 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30051290 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3527.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Disalicilamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disalicylamide
CAS 1972-71-0
Nombres de analitos o componentes Disalicylamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H11 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo delta1-Adrenosterone, Benzamide, 2-hydroxy-N-(2-hydroxybenzoyl)-, Dibenzamide, 2,2'-dihydroxy- (6CI), Disalicylamide (7CI,8CI), 2,2'-Dihydroxydibenzamide, 2-Hydroxy-N-(2-hydroxybenzoyl)benzamide, Disalicylimide, N-Salicyloylsalicylamide
SMILES Oc1ccccc1C(=O)NC(=O)c2ccccc2O
Peso molecular (g/mol) 257.25
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.245 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.