Learn More
Diroximel Fumarate, TRC
Código de producto. 30138294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138294 500 mg 500 miligramos
30133306 100 mg 100 miligramos
30009544 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138294 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD491485500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1577222-14-0
Fórmula molecular C11 H13 N O6
Peso molecular (g/mol) 255.22
Sinónimo 2-(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)ethyl Methyl Fumarate
Nombre IUPAC O4-[2-(2,5-dioxirrolidina-1-il)etilo] O1-metil (E)-but-2-enedioato
SMILES COC(=O)\C=C\C(=O)OCCN1C(=O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diroximel fumarate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO6/c1-17-10(15)4-5-11(16)18-7-6-12-8(13)2-3-9(12)14/h4-5H,2-3,6-7H2,1H3/b5-4+
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.0743