Learn More
Dirlotapide, MedChemExpress
Código de producto. 16423129
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16423129 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16423129 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00070
MedChemExpress Dirlotapide (CP742033) is a gut-selective inhibitor of microsomal triglyceride transfer protein (MTP) that reliably produces weight loss in obese dogs.
Dirlotapide (CP742033) is a gut-selective inhibitor of microsomal triglyceride transfer protein (MTP) that reliably produces weight loss in obese dogs.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dirlotapide
CAS 481658-94-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C40H33F3N4O3
Cantidad 1 mg
Sinónimo CP742033 Slentrol
SMILES O=C(C(N1C)=CC2=C1C=CC(NC(C3=CC=CC=C3C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O)=C2)N[C@@H](C5=CC=CC=C5)C(N(C)CC6=CC=CC=C6)=O
Peso molecular (g/mol) 674.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 674.71
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism