Learn More
Diritromicina, TRC
Código de producto. 30136809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
100 mg
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136809 100 mg 100 miligramos
30136923 10 g 10 g
17930775 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136809 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD493000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62013-04-1
Fórmula molecular C42 H78 N2 O14
Peso molecular (g/mol) 835.07
Sinónimo Dirithromycin, 1R,2S,3R,6R,7S,8S,9R,10R,12R,13S,15R,17S)-9-[[3-(Dimethylamino)-3,4,6-trideoxy-β-d-xylo-hexopyranosyl]oxy]-3-ethyl-2,10-dihydroxy-15-[(2-methoxyethoxy)methyl]-2,6,8,10,12,17-hexamethyl-7-[(3-C-methyl-3-O-methyl-2,6dideoxy-α-l-ribo-hexopyranosyl)oxy]-4,16-dioxa-14azabicyclo[11.3.1]heptadecan-5-one, (9S)-9,11-[imino[(1R)-2-(2-methoxyethoxy)ethylidene]oxy]-9-deoxo-11-deoxyerythromycin
Nombre IUPAC (1S,2R,4R,5R,6S,7S,8R,11R,12R,13R,15R)-5-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxixan-2-il]oxi-11-etil-4,12-dihidroxi-7-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metaxi-4,6-dimetiloxi-2-il]oxi-15-(2-metaxietoximetil)-2,4,6,8,12,17-hexametil-10,14-dioxa-16-azabiciclo[11.3.1]heptadecan-9-one
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)[C@@H]4N[C@@H](COCCOC)O[C@H](C4C)[C@]1(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dirithromycin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C42H78N2O14/c1-15-29-42(10,49)37-24(4)32(43-30(56-37)21-52-17-16-50-13)22(2)19-40(8,48)36(58-39-33(45)28(44(11)12)18-23(3)53-39)25(5)34(26(6)38(47)55-29)57-31-20-41(9,51-14)35(46)27(7)54-31/h22-37,39,43,45-46,48-49H,15-21H2,1-14H3/t22-,23-,24?,25+,26-,27+,28+,29-,30-,31+,32+,33-,34+,35+,36-,37-,39+,40-,41-,42-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 834.5453
Porcentaje de pureza >95%