Learn More
Decacarbonilo de dirrenio, sublimado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10701121 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10701121 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10701121 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223990050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14285-68-8 | C10O10Re2 | 652.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dirhenium decacarbonyl
CAS 14285-68-8
Punto de fusión 170.0°C
Color Verde-amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10O10Re2
Fórmula lineal Re2(CO)10
Número MDL MFCD00011198
Cantidad 5 g
Sinónimo carbon monoxide; rhenium 2+, decacarbonyldirhenium 250mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Clave InChI ZIZHEHXAMPQGEK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O]#C[Re](C#[O])(C#[O])(C#[O])(C#[O])[Re](C#[O])(C#[O])(C#[O])(C#[O])C#[O]
Nombre IUPAC monóxido de carbono; renio
Peso molecular (g/mol) 652.51
PubChem CID 498777
Formula Weight (peso de la fórmula) 652.51
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dirhenium decacarbonyl, sublimed
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.