Learn More
Brady™ Cinta de flecha direccional
Código de producto. 12717936
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Color:
Blanco sobre azul
Blanco sobre negro
Blanco sobre rojo
Blanco sobre verde
Negro sobre Naranja
Negro sobre blanco
Negro sobre gris
Negro sobre ocre
blanco sobre morado
Tamaño de la unidad:
1 rollo
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Color unitSize
12717936 33 m x 25 mm Negro sobre Naranja 1 rollo
12747926 33 m x 100 mm Negro sobre gris 1 rollo
12707936 33 m x 100 mm Negro sobre Naranja 1 rollo
12797936 33 m x 100 mm Negro sobre blanco 1 rollo
12757916 33 m x 100 mm Blanco sobre negro 1 rollo
12787916 33 m x 100 mm Blanco sobre azul 1 rollo
12767926 33 m x 100 mm Blanco sobre verde 1 rollo
12737936 33 m x 100 mm blanco sobre morado 1 rollo
12767936 33 m x 100 mm Blanco sobre rojo 1 rollo
12797926 33 m x 25 mm Negro sobre gris 1 rollo
12707946 33 m x 25 mm Negro sobre blanco 1 rollo
12797916 33 m x 25 mm Blanco sobre azul 1 rollo
12759664 33 m x 25 mm Negro sobre ocre 1 rollo
12777926 33 m x 25 mm Blanco sobre verde 1 rollo
12777936 33 m x 25 mm Blanco sobre rojo 1 rollo
12767916 33 m x 25 mm Blanco sobre negro 1 rollo
12747936 33 m x 25 mm blanco sobre morado 1 rollo
12757926 33 m x 50 mm Negro sobre gris 1 rollo
12727936 33 m x 50 mm Negro sobre Naranja 1 rollo
12717946 33 m x 50 mm Negro sobre blanco 1 rollo
12769664 33 m x 50 mm Negro sobre ocre 1 rollo
12777916 33 m x 50 mm Blanco sobre negro 1 rollo
12707926 33 m x 50 mm Blanco sobre azul 1 rollo
12787926 33 m x 50 mm Blanco sobre verde 1 rollo
12757936 33 m x 50 mm blanco sobre morado 1 rollo
12787936 33 m x 50 mm Blanco sobre rojo 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Código de producto. 12717936 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 275104
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La cinta de flecha de flujo direccional puede mejorar la seguridad, mejorar la eficiencia operativa y proporciona una visibilidad de 360 grados.
  • La cinta de flecha de flujo direccional puede mejorar la seguridad, mejorar la eficiencia operativa y proporciona una visibilidad de 360 grados.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad medioambiental de ROHS, directiva de la UE 2002/95/CE, directivas europeas 67/548 y 88/379
Descripción Cinta de flecha direccional
Tipo de adhesivo Acrílico permanente, Permanente, Sensible a la presión
Color Negro sobre Naranja
Acabado Brillo
Formato Cinta
Material Poliéster
Tipo de producto Marcador de tubería
Para utilizar con (aplicación) Marcado de tuberías y válvulas
N.° por paquete 1300 marcadores/rollo
Cantidad 1300/Paq.
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,0039 in
Grosor (métrico) 0,099 mm
Dimensiones (L x An) 33 m x 25 mm
Longitud (imperial) 108.27 ft.
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 0,98 in
Anchura (métrico) 25 mm
Alternate Part Number CINTA DE FLECHA: NEGRA/NARANJA 25MMX33M