Learn More
DiversifiedBiotech Etiquetas térmicas directas en rollo
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30282303
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
0,94 in
1,28 in
1,50 in
Tamaño de la unidad:
500 sets
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
30282303 0,94 in 500 sets
30282287 1,50 in 500 sets
30282304 1,28 in 500 sets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30282303 Proveedor DiversifiedBiotech N.º de proveedor DTCR6100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.70€
    40.41€ / 500 sets
    Ahorro 4.29€
    9% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Aplicación Label LIVE para imprimir junto con la impresora de etiquetas mydpi
  • Térmica directa Cryo-Tags™ Formateado para funcionar con la mayoría de impresoras térmicas directas
  • Etiquete rápidamente sus muestras con texto nítido, códigos de barras claros o una combinación de ambos
  • Las etiquetas criogénicas son adecuadas para una variedad de aplicaciones.
  • Diversified Biotech recomienda la aplicación Label LIVE para imprimir junto con la impresora de etiquetas mydpi
Especificaciones
Tipo de adhesivo Despegar y pegar, Acrílico
Color Blanco
Acabado Semisatinado
Formato Rollo
Material Poliolefina
Print Technology Térmica directa
Tipo de producto Etiqueta de Letras Ultra Reflectantes
Esterilidad No estéril
Dimensiones (L x An) 0,94 x 0,50 in
Longitud (imperial) 0,94 in
Anchura (imperial) 0,50 in
Anchura (métrico) 1.27 cm