Learn More
Brady™ Etiquetas térmicas imprimibles directas
Código de producto. 31751202 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (imperial):
6,00 in
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Altura (imperial) Tamaño de la unidad
31751202 6,00 in 1 rollo
1 options
Código de producto. 31751202 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 324907
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Etiquetas imprimibles de papel para impresoras térmicas directas
  • Tamaño ideal para etiquetas para aplicaciones logísticas.
Especificaciones
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Papel
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Térmica directa
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Brady i6100
N.° por paquete 3000
Forma Rectángulo
Grosor (imperial) 0,0039 in
Grosor (métrico) 0.099 mm
Dimensiones (L x An) 152.40 x 101.60 mm
Longitud (imperial) 152.40 mm
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 101.60 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 101.60 mm
Altura (imperial) 6,00 in
Altura (métrico) 152.40 mm
Alternate Part Number I61-DT-25-7604-1