Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles térmicamente directas, núcleo de 25 mm
Descripción
- Papel térmico directo
- Ideal para el marcado de almacenes
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Material | Papel térmico directo |
| Print Technology | Térmica directa |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcado de almacén |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora™ de etiquetas BBP 11, impresora™ de etiquetas industrial BBP 12, impresoras con núcleo THT de 76 mm |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Mostrar más |