Learn More
Hanna Instruments™ Medidor de pH portátil para la medición directa del suelo
Código de producto. 10602702
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo (pH):
De -2 a 16
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo (pH) unitSize
10602702 De -2 a 16 cada uno
1 options
Código de producto. 10602702 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI99121
Analice el pH del suelo directamente o en una pulpa de suelo preparada con agua desionizada. El medidor de pH portátil para la medición directa del suelo Hanna Instruments™ es un medidor de pH y temperatura resistente al agua con muchas de características avanzadas que se encuentran en los instrumentos portátiles más caros.
El medidor HI99121 tiene una gran pantalla LCD de varios niveles que muestra simultáneamente las lecturas de pH y temperatura. La pantalla LCD también cuenta con indicadores para el estado de calibración, el nivel y la estabilidad de la batería, así como mensajes tutoriales en pantalla. La sonda de pH y temperatura preamplificada HI1292D suministrada cuenta con una punta cónica y resistente que se puede insertar directamente en suelos húmedos o blandos.
  • Electrodo de punta cónica para la medición directa del pH del suelo
  • Incluye una barrena de plástico para perforar suelos más duros
  • Sensor de temperatura integrado para la compensación automática de temperatura
  • Electrodo amplificado para una respuesta rápida y estable inmune al ruido eléctrico
  • Mediciones precisas con una resolución de pH de 0,01 y una precisión de ± 0,05 de pH
  • Rellene el electrodo girando la tapa para permitir que fluya más electrolito de referencia
  • Ideal para los cultivadores caseros y profesionales y monitoreo ambiental
  • Calibración automática con reconocimiento de tampones
Especificaciones
Incluye Electrodo de pH, barrena de suelo, solución de preparación de suelos, solución tampón de pH 4,01/7,01, solución de limpieza para depósitos de suelos inorgánicos y orgánicos, vaso de precipitado de plástico, baterías, instrucciones, maletín de transporte rígido
Exactitud (temperatura) ±0,5 °C (hasta 60 °C); ±1,0 °C (exterior), ± 1 °F (hasta 140 °F);
Exactitud (pH) ±0.02
Para utilizar con (aplicación) Análisis de suelos para los cultivadores caseros y profesionales y monitoreo ambiental
Calibración Automático
Intervalo (pH) De -2 a 16
Resolución (pH) 0,01
Calibration Points 1 o 2
Intervalo de temperatura (métrico) De -5,0 °C a +105,0 °C
Intervalo de temperatura (imperial) 23,0° hasta 221,0°F
Resolución (temperatura) 0,1 °C/°F
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 152 × 58 × 30 mm
Peso (métrico) 205 g
Peso (imperial) 7,2 oz
Garantía 2 años (sonda de 6 meses)
Material Sonda con estructura de vidrio
Tipo de sonda Electrodo de pH preamplificado HI1292D con cuerpo de vidrio para medición de suelo con sensor de temperatura interno, conector DIN y 1 m (3,3 pies). cable; cablecillo
Intervalo de humedad relativa Máximo 100 %
Compensación de la temperatura Automático, de – 5 a 105 °C
Temperatura de funcionamiento (imperial) de - 32 °F a 122 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 50 °C
Batería, tipo 3 pilas AAA de 1,5 V
Duración de la batería 1200 h (apagado automático después de 8 minutos)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Direct Soil Measurement pH Portable Meter
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Lauryl Sulphate