Learn More
Direct Scarlet B (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30377931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30377931 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30377931 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD494988250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Direct Scarlet B (Technical Grade)
CAS 3530-19-6
Fórmula molecular C30H22N4Na2O8S2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 8-[2-[4'-[2-(4-ethoxyphenyl)diazenyl][1,1'-biphenyl]-4-yl]diazenyl]-7-hydroxy-1,3-Naphthalenedisulfonic acid sodium salt, 8-[[4’-[(4-ethoxyphenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-7-hydroxy-1,3-Naphthalenedisulfonic acid disodium salt, C.I. Direct Red 37, disodium salt (8CI), Airedale Scarlet BD, Amanil Fast Scarlet B, Atlantic Scarlet B, Azine Scarlet BX, Benzanil Scarlet B, Benzanol Brilliant Scarlet B, Benzo Scarlet B, Benzyl Scarlet BS, C.I. 22240, C.I. Direct Red 37, Calcomine Scarlet B, Chloramine Red B, Chrome Leather Scarlet BS, Diamine Scarlet BA-CF, Diaphtamine Fast Red B, Diazol Scarlet B, Diphenyl Red BS, Diphenyl Scarlet BS, Direct Fast Scarlet B, Direct Fast Scarlet BS, Direct Scarlet BS, Erie Scarlet B, Fenamin Scarlet B, Kayaku Direct Scarlet B, Kayaku Direct Scarlet B New, Mitsui Direct Scarlet BS, Nippon Scarlet B, Nitto Direct Scarlet B, Paper Scarlet BAP, Paramine Fast Scarlet B, Phenamine Scarlet B, Pontamine Scarlet B, Shikiso Direct Scarlet BX, Tertrodirect Ponceau B, Triazol Fast Scarlet B, Union Fast Scarlet B
Fórmula InChI InChI=1S/C30H24N4O8S2.2Na/c1-2-42-25-14-12-24(13-15-25)32-31-22-8-3-19(4-9-22)20-5-10-23(11-6-20)33-34-30-27(35)16-7-21-17-26(43(36,37)38)18-28(29(21)30)44(39,40)41;;/h3-18,35H,2H2,1H3,(H,36,37,38)(H,39,40,41);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].CCOc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)c3ccc(cc3)N=Nc4c(O)ccc5cc(cc(c45)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC disodio;8-[(E)-[4-[4-[(E)-(4-etoxifenil)diazenil]fenil]fenil]diazenil]-7-hidroxinaftaleno-1,3-disulfonato
Peso molecular (g/mol) 676.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 676.0674