Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo directo 80
Código de producto. 11399729
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399729 5 g 5 g
11309739 25 g 25 g
11319739 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11399729 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B21693.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2610-10-8 | C45H26N10Na6O21S6 | 1373.05 g/mol
Direct red 80 is a dye useful as a cardiac muscle stain and as a model compound in adsorption studies. It has also been utilized to compare efficacy of textile dye removal in aqueous solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El rojo directo 80 es un tinte útil como tinción del músculo cardíaco y como compuesto modelo en estudios de adsorción. También se ha utilizado para comparar la eficacia de la eliminación de tinte textil en soluciones acuosas.
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua, muy ligeramente soluble en etanol, y cellosolve. Insoluble en muchos disolventes orgánicos.
Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2610-10-8
Número MDL MFCD00054389
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Direct Red 80
Fórmula molecular C45H26N10Na6O21S6
Información de solubilidad Partly soluble in water,very slightly soluble in ethanol,and cellosolve. Insoluble in many organic solvents.
Clave InChI LDCKXVAPQFUIOI-ZFLDVXHKSA-H
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C(=CC4=C(C3=O)C=CC(=C4)NC(=O)NC5=CC6=C(C=C5)C(=O)C(=NNC7=C(C=C(C=C7)N=NC8=CC=C(C=C8)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])C(=C6)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC hexasodio; 4-oxo-7-[[5-oxo-7-sulfonato-6-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenil)diazenil]fenil]hidrazinilideno]naftaleno-2-il]carbamoilamino]-3-[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenol)diazenil]fenil]hidrazinilideno]naftaleno-2-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 1373.05
PubChem CID 57369623
Formula Weight (peso de la fórmula) 1373.09
Cantidad 5 g