Learn More
Thermo Scientific™ Direct Duct Exhaust Transition with Anti Blowback Valve, for 1.8 m Cabinet
Código de producto. 11851491 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Laboratory Enclosure
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11851491 Laboratory Enclosure cada uno
1 options
Código de producto. 11851491 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50078790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00€
    1210.00€ / paquete de 1
    Ahorro 125.00€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-03-2027
For 1.8 m Herasafe 2025 and 2030i Biological Safety Cabinet
For 1.8 m Herasafe 2025 and 2030i Biological Safety Cabinet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Laboratory Enclosure
Tipo de producto Exhaust Connection Kit
Diámetro (imperial) 8 in.
Diámetro (métrico) 20 cm