Learn More
Thermo Scientific™ Direct Duct Exhaust Transition with Anti Blowback Valve, for 0.9 m Cabinet
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
For 0.9m Herasafe 2025 and 2030i Biological Safety Cabinet
For 0.9 m Herasafe 2025 and 2030i Biological Safety Cabinet
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Laboratory Enclosure |
| Tipo de producto | Exhaust Connection Kit |
| Diámetro (imperial) | 8 in. |
| Diámetro (métrico) | 20 cm |