Learn More
Direct Brown 95 (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30012588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012588 250 mg 250 miligramos
30007029 1 g 1 g
30011944 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012588 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD493020250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16071-86-6
Fórmula molecular C31 H18 Cu N6 O9 S . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 760.1
Sinónimo Cuprate(2-), [2-hydroxy-5-[2-[4'-[2-[2-(hydroxy-κO)-6-hydroxy-3-[2-[2-(hydroxy-κO)-5-sulfophenyl]diazenyl-κN1]phenyl]diazenyl][1,1'-biphenyl]-4-yl]diazenyl]benzoato(4-)]-, sodium (1:2), C.I. Direct Brown 95 (7CI), Copper, [dihydrogen 5-[[4'-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-4-biphenylyl]azo]salicylato(2-)]-, disodium salt (8CI), Cuprate(2-), [5-[[4'-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]phenyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-2-hydroxybenzoato(4-)]-, disodium, Cuprate(2-), [5-[[4'-[[2-(hydroxy-κO)-6-hydroxy-3-[[2-(hydroxy-κO)-5-sulfophenyl]azo-κN1]phenyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-2-hydroxybenzoato(4-)]-, disodium (9CI), Benzoic acid, 5-[[4'-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]phenyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-2-hydroxy-, copper complex, Aizen Primula Brown BRLH, Aizen Primula Brown PLH, Amanil Fast Brown BRL, Amanil Supra Brown LBL, Atlantic Fast Brown BRL, Atlantic Resin Fast Brown BRL, Belamine Fast Brown BRLL, Benzanil Supra Brown BRLL, Benzanil Supra Brown BRLN, Brown 4EMBL, C.I. 30145, Calcodur Brown BRL, Chloramine Fast Brown BRL, Chloramine Fast Cutch Brown PL, Chlorantine Fast Brown BRLL, Chrome Leather Brown BRLL, Chrome Leather Brown BRSL, Cuprofix Brown GL, Derma Fast Brown W-GL, Dermafix Brown PL, Dialuminous Brown BRS, Diaphtamine Light Brown BRLL, Diazine Fast Brown RSL, Diazol Light Brown BRN, Dicorel Brown LMR, Diphenyl Fast Brown BRL, Direct Brown 95, Direct Brown BRL, Direct Fast Brown BRL, Direct Fast Brown LMR, Direct Light Brown BRS, Direct Lightfast Brown M, Direct Supra Light Brown ML, Durazol Brown BR, Durofast Brown BRL, Eliamina Light Brown BRL, Enianil Light Brown BRL, Fastolite Brown BRL, Fastusol Brown LBRSA, Fastusol Brown LBRSN, Fenaluz Brown BRL, Helion Brown BRSL, Hispaluz Brown BRL, KCA Light Fast Brown BR, Kayarus Supra Brown BRS, Paranol Fast Brown BRL, Peeramine Fast Brown BRL, Pontamine Fast Brown BRL, Pontamine Fast Brown NP, Pyrazol Fast Brown BRL, Pyrazoline Brown BRL, Saturn Brown LBR, Sirius Supra Brown BR, Sirius Supra Brown BRL, Sirius Supra Brown BRS, Solantine Brown BRL, Solar Brown PL, Solex Brown R, Solius Light Brown BRLL, Solius Light Brown BRS, Sumilight Supra Brown BRS, Suprazo Brown BRL, Suprexcel Brown BRL, Tertrodirect Fast Brown BR, Tetramine Fast Brown BRDN Extra, Tetramine Fast Brown BRP, Tetramine Fast Brown BRS, Triantine Brown BRS, Triantine Fast Brown OG, Triantine Fast Brown OR, Triantine Light Brown BRS, Triantine Light Brown OG, Vopsider Brown DLMR
Nombre IUPAC Direct Brown 95
SMILES [Na+].[Na+].Oc1ccc(cc1C(=O)[O-])N=Nc2ccc(cc2)c3ccc(cc3)N=Nc4c(O)ccc5c4[O-][Cu+2]6N5=Nc7cc(ccc7[O-]6)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Direct Brown 95
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H22N6O9S.Cu.2Na/c38-26-12-9-21(15-23(26)31(42)43)34-32-19-5-1-17(2-6-19)18-3-7-20(8-4-18)33-37-29-28(40)14-11-24(30(29)41)35-36-25-16-22(47(44,45)46)10-13-27(25)39;;;/h1-16,38-41H,(H,42,43)(H,44,45,46);;;/q;+2;2*+1/p-4/b34-32+,36-35+,37-33+;;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 758.9947