Learn More
Direct Blue 76 (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30012740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012740 250 mg 250 miligramos
30010510 100 mg 100 miligramos
30010037 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012740 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD492955250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16143-79-6
Fórmula molecular C32H16Cu2N6O16S4.4Na
Peso molecular (g/mol) 1087.82
Sinónimo 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 6,6'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[4-amino-5-hydroxy-, Copper Complex, Benzanil Supra Blue 2GN, C.I. 24411, C.I. Direct Blue 76, Chlorantine Fast, Blue 7GL, Chlorantine Fast Blue 7GLL, Direct Blue 76, Durazol Blue 2GN, Durazol Blue 2GNP, Lumicrease Blue 4GL, Lumicrease Sky Blue 4GL, Lumicrease Sky Blue, 6GUL, Pontamine Fast Blue 6GL, Pyrazol Fast Blue 4GUL, Sirius Blue F4GA;
Nombre IUPAC 1,3-Naftaleno-sulfónico, 6,6'-[(3,3'-dihidroxi[1,1'-bifenilo]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[4-amino-5-hidroxi-, Complejo de cobre; Benzanil Supra Blue 2GN; C.I. 24411; C.I. Direct Blue 76; Ayuno de clorantina; 7GL azul; Clorantina Azul Rápida 7GLL; Direct Blue 76; Durazol Blue 2GN; Durazol Blue 2PNB; Lumicrease Blue 4GL; Lumicrease Sky Blue 4GL; Lumicrease Azul Celeste; 6GUL; Pontamine Fast Blue 6GL; Pyrazol Fast Blue 4GUL; Sirius Blue F4GA;
SMILES [Na+].O=S(=O)([O-])C=1C=C(C=2C=CC3=C([O-][Cu+2]4[O-]C=5C=C(C=CC5N=[N]34)C6=CC=C7N=[N]8C=9C=CC%10=C(C9[O-][Cu+2]8[O-]C7=C6)C(N)=C(C=C%10S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])C2C1N)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Direct Blue 76
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChi=1S/C32H24N6O16S4.2Cu.4Na/c33-29-25(57(49,50)51)11-23(55(43,44)45)15-3-7-19(31(41)27(15)29)37-35-17-5-1-13(9-21(17)39)14-2-6-18(22(40)10-14)36-38-20-8-4-16-24(56(46,47)48)12-26(58(52,53)54)30(34)28(16)32(20)42;;;;;;/h1-12,39-42H,33-34H2,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;;;/q;2*+2;4*+1/p-8
Formula Weight (peso de la fórmula) 1085.77