Learn More
Direct Blue 6 (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30040857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040857 1 g 1 g
30040572 250 mg 250 miligramos
18063820 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040857 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4929501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2602-46-2
Fórmula molecular C32 H20 N6 O14 S4 . 4 Na
Peso molecular (g/mol) 932.75
Sinónimo 1-Naphthol-3,6-disulfonic acid, 2,2'-(4,4'-biphenylylenebisazo)bis[8-amino-, tetrasodium salt (6CI), 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-, tetrasodium salt (9CI), C.I. Direct Blue 6 (7CI), C.I. Direct Blue 6, tetrasodium salt (8CI), Airedale Blue 2BD, Aizen Direct Blue 2BH, Amanil Blue 2BX, Atlantic Blue 2B, Atul Direct Blue 2B, Azocard Blue 2B, Azomine Blue 2B, Belamine Blue 2B, Bencidal Blue 2B, Benzanil Blue 2B, Benzo Blue 2B, Benzo Blue BBA-CF, Benzo Blue BBN-CF, Benzo Blue GS, Blue 2B, Blue 2B salt, Brasilamina Blue 2B, C.I. 22610, Calcomine Blue 2B, Chloramine Blue 2B, Chlorazol Blue B, Chlorazol Blue BP, Chrome Leather Blue 2B, Cresotine Blue 2B, Diacotton Blue BB, Diamine Blue, Diamine Blue 2B, Diamine Blue BB, Diaphtamine Blue BB, Diazine Blue 2B, Diazol Blue 2B, Diphenyl Blue 2B, Diphenyl Blue KF, Diphenyl Blue M 2B, Direct Blue 2B, Direct Blue 2BA, Direct Blue 6, Direct Blue A, Direct Blue BB, Direct Blue GS, Direct Blue K, Direct Blue M 2B, Direct Sky Blue K, Enianil Blue 2BN, Fenamin Blue 2B, Fixanol Blue 2B, Hispamin Blue 2B, Indigo Blue 2B, Kayaku Direct Blue BB, Mitsui Direct Blue 2BN, Naphtamine Blue 2B, Niagara Blue 2B, Nippon Blue BB, Paramine Blue 2B, Phenamine Blue BB, Pheno Blue 2B, Pontamine Blue BB, Tertrodirect Blue 2B, Vondacel Blue 2B, 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(2,1-diazenediyl)]bis[5-amino-4-hydroxy-, sodium salt (1:4) (ACI), Direct Blue 2b
Nombre IUPAC tetrasodio; 5-amino-3-[(E)-[4-[4-[(E)-(8-amino-1-hidroxi-3,6-disulfonaftaleno-2-il)diazenil]fenil]fenil]diazenilo-4-hidroxinaftaleno-2,7-disulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Nc1cc(cc2cc(c(N=Nc3ccc(cc3)c4ccc(cc4)N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c(O)c12)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Direct Blue 2b
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C32H24N6O14S4.4Na/c33-23-13-21(53(41,42)43)9-17-11-25(55(47,48)49)29(31(39)27(17)23)37-35-19-5-1-15(2-6-19)16-3-7-20(8-4-16)36-38-30-26(56(50,51)52)12-18-10-22(54(44,45)46)14-24(34)28(18)32(30)40;;;;/h1-14,39-40H,33-34H2,(H,41,42,43)(H,44,45,46)(H,47,48,49)(H,50,51,52);;;;/q;4*+1/p-4/b37-35+,38-36+;;;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 931.9511