Learn More
Direct Black 168 (grado técnico), TRC
Código de producto. 30387038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387038 50 mg
30378150 25 mg
30371966 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387038 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49482050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85631-88-5
Fórmula molecular C34 H24 N9 Na3 O11 S3
Peso molecular (g/mol) 899.772
Sinónimo 4-amino-3-[2-[4-[[4-[2-(2-amino-4-hydroxyphenyl)diazenyl]phenyl]amino]-3-sulfophenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-2,7-Naphthalenedisulfonic acid sodium salt, 4-amino-3-[[4-[[4-[(2-amino-4-hydroxyphenyl)azo]phenyl]amino]-3-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)-2,7-Naphthalenedisulfonic acid trisodium salt, C.I. 335475, C.I. Direct Black 168, Coriacide Black SB, Derma Carbon NBS, Direct Black H 8F-SF-VP132, Direct Black HEF Liq., Direct Black HEF-SF, Duasyn Black HEF-SF Liquid, Duasyn Direct Black HEF, Duasyn Direct Black HEF-SF
Nombre IUPAC [(3E)-5-amino-6-[(E)-[4-[4-[(2E)-2-(2-amino-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)hidrazil]anilino]-3-sodiooxisulfonilfenil]diazenilo]-4-oxo-3-(fenilhidrazilideno)-7-sodiooxisulfonilnaftalen-2-il]sulfoniloxisódico
SMILES NC1=CC(=O)C=C/C/1=N\Nc2ccc(Nc3ccc(cc3S(=O)(=O)O[Na])\N=N\c4c(N)c5C(=O)\C(=N/Nc6ccccc6)\C(=Cc5cc4S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na])cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Direct Black 168 (tech grade)
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H27N9O11S3.3Na/c35-24-17-23(44)11-13-25(24)41-38-21-8-6-19(7-9-21)37-26-12-10-22(16-27(26)55(46,47)48)40-42-32-28(56(49,50)51)14-18-15-29(57(52,53)54)33(34(45)30(18)31(32)36)43-39-20-4-2-1-3-5-20;;;/h1-17,37-39H,35-36H2,(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;/q;3*+1/p-3/b41-25+,42-40+,43-33-;;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 899.045