Learn More
Bromuro de monopiridona Diquat, TRC
Código de producto. 30378879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378879 25 mg
30371330 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30378879 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49291025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54016-01-2
Fórmula molecular C12H11BrN2O
Peso molecular (g/mol) 279.13
Sinónimo 6,7-Dihydro-4-oxo-dipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazin-8-ium Bromide
SMILES O=C1C=CC=C2C3=[N+](C=CC=C3)CCN21.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diquat Monopyridone Bromide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N2O.BrH/c15-12-6-3-5-11-10-4-1-2-7-13(10)8-9-14(11)12;/h1-7H,8-9H2;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.0055