Learn More
Diquat Dipiridona, TRC
Código de producto. 30382834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382834 10 mg
30370400 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30382834 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49290510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35022-72-1
Fórmula molecular C12 H10 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 214.22
Sinónimo 6,7-Dihydro-dipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazine-4,9-dione
Nombre IUPAC 7,10-diazatriciclo[8.4.0.02,7]tetradeca-1(14),2,4,12-tetraeno-6,11-dione
SMILES O=C1C=CC=C2N1CCN3C(=O)C=CC=C23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diquat Dipyridone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N2O2/c15-11-5-1-3-9-10-4-2-6-12(16)14(10)8-7-13(9)11/h1-6H,7-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.074