Learn More
Diquat Dibromuro, TRC
Código de producto. 30349629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30349629 500 mg 500 miligramos
30367183 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30349629 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD263085500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-00-7
Fórmula molecular C12 H12 N2 . 2 Br
Peso molecular (g/mol) 344.05
Sinónimo 6,7-Dihydrodipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazidiinium dibromide (6CI), 6,7-Dihydrodipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazinediium dibromide (7CI), Dipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazinediium, 6,7-dihydro-, dibromide (8CI,9CI), 1,1'-Dimethyl-4,4'-bipyridilium dibromide, 1,1'-Ethylene-2,2'-bipyridinium dibromide, 1,1'-Ethylene-2,2'-bipyridylium dibromide, 6,7-Dihydrodipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazinium dibromide, 9,10-Dihydro-8a,10a-diazoniaphenanthrene dibromide, Diquat, Diquat dibromide, Eliminator, Eliminator (herbicide), N,N'-Ethylene-2,2'-bipyridinium dibromide, Ortho-Diquat, PP 100, PP 100 (herbicide), Reglon, Reglone, Reglone Turbo, Reglox, Reward, Weedtrine D
Nombre IUPAC 6,7-dihidrodipirido[1,2-b:1',2'-e]pirazina-5,8-diio; Dibromuro
SMILES [Br-].[Br-].C1C[n+]2ccccc2c3cccc[n+]13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diquat dibromide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2.2BrH/c1-3-7-13-9-10-14-8-4-2-6-12(14)11(13)5-1;;/h1-8H,9-10H2;2*1H/q+2;;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.9367