Learn More
Diquat Dibromuro Monohidrato, TRC
Código de producto. 30012888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012888 5 g 5 g
17918169 1 g 1 g
18090520 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012888 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4929005G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6385-62-2
Fórmula molecular C12 H12 N2 . 2 Br . H2 O
Peso molecular (g/mol) 362.06
Sinónimo Dipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazinium, 6,7-dihydro-, bromide, hydrate (1:2:1), Dipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazinediium, 6,7-dihydro-, dibromide, monohydrate (8CI,9CI), 1,1'-Ethylene-2,2'-dipyridylium dibromide monohydrate, Diquat dibromide monohydrate
Nombre IUPAC 6,7-dihidrodipirido[2,1-a:2',1'-d]pirazina-5,8-diio; dibromuro; hidratar
SMILES O.[Br-].[Br-].C1C[n+]2ccccc2c3cccc[n+]13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diquat dibromide hydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2.2BrH.H2O/c1-3-7-13-9-10-14-8-4-2-6-12(14)11(13)5-1;;;/h1-8H,9-10H2;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.9473
Porcentaje de pureza >95%