Learn More
Dibromuro de diquat, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321671
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30321671 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30321671 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DRECA12960000100MG
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diquat dibromide
CAS 85-00-7
Nombres de analitos o componentes Diquat dibromide
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C12 H12 N2 . 2 Br
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Dipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazinediium, 6,7-dihydro-, bromide (1:2), 6,7-Dihydrodipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazidiinium dibromide (6CI), 6,7-Dihydrodipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazinediium dibromide (7CI), Dipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazinediium, 6,7-dihydro-, dibromide (8CI,9CI), 1,1'-Dimethyl-4,4'-bipyridilium dibromide, 1,1'-Ethylene-2,2'-bipyridinium dibromide, 1,1'-Ethylene-2,2'-bipyridylium dibromide, 6,7-Dihydrodipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazinium dibromide, 9,10-Dihydro-8a,10a-diazoniaphenanthrene dibromide, Diquat, Diquat dibromide, Eliminator, Eliminator (herbicide), N,N'-Ethylene-2,2'-bipyridinium dibromide, Ortho-Diquat, PP 100, PP 100 (herbicide), Reglon, Reglone, Reglone Turbo, Reglox, Reward, Weedtrine D
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2.2BrH/c1-3-7-13-9-10-14-8-4-2-6-12(14)11(13)5-1;;/h1-8H,9-10H2;2*1H/q+2;;/p-2
SMILES [Br-].[Br-].C1C[n+]2ccccc2c3cccc[n+]13
Nombre IUPAC 6,7-dihidrodipirido[1,2-b:1',2'-e]pirazina-5,8-diio;dibromuro
Peso molecular (g/mol) 344.05
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.9367 g/mol