Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diquat dibromid Monohydrate |
| CAS | 6385-62-2 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Fórmula lineal | C12H12Br2N2 · H2O |
| Beilstein | 3769318 |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Punto de fusión | 325°C |
| Sinónimo | 9,10-dihydro-8a,10a-diazoniaphenanthrene dibromide; 1,1'-ethylene-2,2'-bipyridyldiylium dibromide |
| Peso molecular (g/mol) | 362.06 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |