Learn More
Diquafosol tetrasodium, MedChemExpress
Código de producto. 16488548
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488548 10 mg 10 miligramos
16448386 100 mg 100 miligramos
16434417 50 mg 50 miligramos
16411028 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488548 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0606
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Diquafosol tetrasodium is a P2Y2 receptor agonist that stimulates fluid and mucin secretion on the ocular surface, as a topical treatment of dry eye disease.
Diquafosol tetrasodium is a P2Y2 receptor agonist that stimulates fluid and mucin secretion on the ocular surface, as a topical treatment of dry eye disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diquafosol tetrasodium
CAS 211427-08-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H22N4Na4O23P4
Cantidad 10 mg
Sinónimo INS365
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (113.87 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](N(C=CC2=O)C(N2)=O)O[C@H](COP(OP(OP(OP(OC[C@H]3O[C@@H](N(C=CC4=O)C(N4)=O)[C@H](O)[C@@H]3O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)[C@H]1O
Peso molecular (g/mol) 878.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 878.23
Porcentaje de pureza 98.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation