Learn More
Disulfuro de dipirrolidiniltiuram, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dipyrrolidinylthiuram Disulfide |
| CAS | 496-08-2 |
| Fórmula molecular | C10 H16 N2 S4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,1'-(Dithiodicarbonothioyl)bis[pyrrolidine], DPTD, Dipyrrolidylthiuram Disulfide, Lutiram, N,N,N',N'-Bis(tetramethylene)thiuram Disulfide, N,N-(1,4-Butylidene)thiuram Disulfide, Tetramethylenethiuram Disulfide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2S4/c13-9(11-5-1-2-6-11)15-16-10(14)12-7-3-4-8-12/h1-8H2 |
| SMILES | S=C(SSC(=S)N1CCCC1)N2CCCC2 |
| Nombre IUPAC | pirrolidina-1-carbotioilsulfanil pirrolidina-1-carboditioato |
| Peso molecular (g/mol) | 292.507 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.02 |