Learn More
Dipyrone, TRC
Código de producto. 30135817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135817 10 g 10 g
17980885 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135817 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49286010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-89-3
Fórmula molecular C13 H16 N3 O4 S . Na
Peso molecular (g/mol) 333.34
Sinónimo Methanesulfonic acid, 1-[(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]-, sodium salt (1:1), Dipyrone (6CI), Methanesulfonic acid, (antipyrinylmethylamino)-, sodium salt (8CI), Methanesulfonic acid, [(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]-, sodium salt (9CI), ARPF, Algocalmin, Algopyrin, Anador, Analgin, Analgine, Andolor, Conmel, Diprofarn, Gifaril, Lisador, Metamizol, Metamizole, Metamizole sodium, Metamizole sodium salt, Metapyrin, Methamizole sodium, Methampyrone, Methylmelubrin, Metilon, Narone, Neo-melubrine, Noramidopyrine methanesulfonate sodium, Noramidopyrine methanesulfonate sodium salt, Noraminophenazone methanesulfonate sodium salt, Noraminophenazone sodium mesylate, Novalgetol, Novalgin, Novamidazophen, Novaminophenazone, Novaminsulfone, Novaminsulfone sodium, Novaminsulfonium, Novaminsulfonum, Noveltex, Optalgin, Pharmalgine, Pyralgine, Pyretin, Pyretin (pharmaceutical), Restriva, Sodium (antipyrinylmethylamino)methanesulfonate, Sodium 1-phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolone-4-methylaminomethanesulfonate, Sodium metamizole, Sodium noramidopyrine methanesulfonate, Sodium novaminsulfonate, Sulpin, Sulpyrin, Sulpyrine
Nombre IUPAC sodio; [(1,5-dimetil-3-oxo-2-fenilpirazol-4-il)-metilamino] metanosulfonato
SMILES [Na+].CN(CS(=O)(=O)[O-])C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metamizol sodium
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N3O4S.Na/c1-10-12(14(2)9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)3)11-7-5-4-6-8-11;/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.0759