Learn More
Dipyrocetyl, MedChemExpress
Código de producto. 16498678
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16498678 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16498678 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1179
MedChemExpress Dipyrocetyl is an anti-inflammatory and analgesic agent extracted from patent WO 2011132171 A1.
Dipyrocetyl is an anti-inflammatory and analgesic agent extracted from patent WO 2011132171 A1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dipyrocetyl
CAS 486-79-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H10O6
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (419.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC(OC(C)=O)=C1OC(C)=O
Peso molecular (g/mol) 238.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.19
Porcentaje de pureza 98.39%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation